Learn More
Liebherr™ Congelador con refrigeración estática
Diseñado para un almacenamiento óptimo de materiales y muestras congelados. El congelador Liebherr™ con refrigeración estática está disponible con 3 o 14 cestillas o 14 cajones sólidos. Elija entre exteriores de color blanco o de acero inoxidable. Los congeladores de gran capacidad incluyen controles electrónicos para temperaturas estables.
Marca: Liebherr™ GG 5210
Detalles adicionales : Peso : 108.60000kg
Descripción
Congelador de laboratorio de alta tecnología para el almacenamiento de muestras congeladas- La temperatura se puede regular hasta un nivel en particular para conseguir la máxima estabilidad de temperatura
- Panel de control en la pantalla digital con alarma acústica y visual en caso de que la temperatura suba o la puerta se quede abierta
- Congelación automática y enfriamiento rápido después de la apertura de la puerta con refrigerante ecológico
- Materiales de calidad superior y mano de obra de primera para una larga vida útil
- Con componentes optimizados de alto rendimiento
- Se suministran con 14 cestillos o cajones sólidos en el caso de la serie 5000 y con 3 cestos en los modelos de la serie 4000
- Puerta reversible con cerradura seguridad para un almacenamiento almacenar artículos de valor
Especificaciones
472 L | |
Swingline | |
Derecha intercambiable | |
Acero blanco | |
60 kg | |
14 (2 × 7) | |
Pies ajustables | |
Electrónico | |
Manual | |
60,7 × 56 × 151 cm (F × An × Al) | |
56 cm | |
60,7 cm | |
Bloqueo por llave | |
220/240 V | |
100 w | |
R290 | |
108 kg |
De - 14 °C a - 28 °C | |
1 | |
Plástico blanco | |
7 placas de evaporador | |
Cestillos de alambre | |
Digital, externo | |
Blanco | |
Temperature alarm | |
GG5210X | |
75 × 74,7 × 186,4 cm (F × An × Al) | |
6 × 18,7 cm, estantes de 1 × 23,7 cm | |
Compartimentos (7): 6 de 187 cm, 1 de 237 cm | |
1,5 A | |
50/60 Hz | |
1,205 kWh/24 h | |
114 kg |