Learn More
Liebherr™ Congelador con refrigeración estática
Diseñado para un almacenamiento óptimo de materiales y muestras congelados. El congelador Liebherr™ con refrigeración estática está disponible con 3 o 14 cestillas o 14 cajones sólidos. Elija entre exteriores de color blanco o de acero inoxidable. Los congeladores de gran capacidad incluyen controles electrónicos para temperaturas estables.
Marca:  Liebherr™ GG 5210
Detalles adicionales : Peso : 108.60000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11933047
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Congelador de laboratorio de alta tecnología para el almacenamiento de muestras congeladas
  • La temperatura se puede regular hasta un nivel en particular para conseguir la máxima estabilidad de temperatura  
  • Panel de control en la pantalla digital con alarma acústica y visual en caso de que la temperatura suba o la puerta se quede abierta
  • Congelación automática y enfriamiento rápido después de la apertura de la puerta con refrigerante ecológico
Diseñados para ser duradero y eficiente
  • Materiales de calidad superior y mano de obra de primera para una larga vida útil
  • Con componentes optimizados de alto rendimiento
  • Se suministran con 14 cestillos o cajones sólidos en el caso de la serie 5000 y con 3 cestos en los modelos de la serie 4000
  • Puerta reversible con cerradura seguridad para un almacenamiento almacenar artículos de valor
Especificaciones
Especificaciones
472 L
Swingline
Derecha intercambiable
Acero blanco
60 kg
14 (2 × 7)
Pies ajustables
Electrónico
Manual
60,7 × 56 × 151 cm (F × An × Al)
56 cm
60,7 cm
Bloqueo por llave
220/240 V
100 w
R290
108 kg
De - 14 °C a - 28 °C
1
Plástico blanco
7 placas de evaporador
Cestillos de alambre
Digital, externo
Blanco
Temperature alarm
GG5210X
75 × 74,7 × 186,4 cm (F × An × Al)
6 × 18,7 cm, estantes de 1 × 23,7 cm
Compartimentos (7): 6 de 187 cm, 1 de 237 cm
1,5 A
50/60 Hz
1,205 kWh/24 h
114 kg
Certificados
Ver productos accesorios