Learn More
FUT4 Rabbit, anti-Human, CoraLite Plus 488, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 450.00€
Especificaciones
Antígeno | FUT4 |
---|---|
Concentración | 1000 μg/mL |
Aplicaciones | Immunofluorescence |
Conjugado | CoraLite Plus 488 |
Formulario | Liquid |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18029855
|
Proteintech
CL488-22141-100UL |
100 μL |
450.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18059875
|
Proteintech
CL488-22141-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The FUT4 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human FUT4. This antibody recognizes human antigen. The FUT4 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Especificaciones
FUT4 | |
Immunofluorescence | |
Liquid | |
Human | |
Alpha (1,3) fucosyltransferase, CD15, ELFT, FCT3A, FUC TIV, Fucosyltransferase 4, Fucosyltransferase IV, FucT IV, FUT4, FUTIV, SSEA 1, SSEA1 | |
Primary |
1000 μg/mL | |
CoraLite Plus 488 | |
Rabbit | |
2526 | |
IgG | |
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.