missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FUT4 Rabbit, anti-Human, CoraLite Plus 488, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 18059875 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18059875 20 μL 20 microlitros
18029855 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18059875

Marca: Proteintech CL4882214120UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The FUT4 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human FUT4. This antibody recognizes human antigen. The FUT4 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™ plus 488.

Especificaciones

Antígeno FUT4
Aplicaciones Immunofluorescence
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite Plus 488
Símbolos de los genes Alpha (1,3) fucosyltransferase, CD15, ELFT, FCT3A, FUC TIV, Fucosyltransferase 4, Fucosyltransferase IV, FucT IV, FUT4, FUTIV, SSEA 1, SSEA1
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2526
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 150 kDa
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.