Learn More
3M™ Respirador de máscara facial completa reutilizable
El respirador de máscara facial completa reutilizable 3M™ Promask™ FM3 es una máscara completa multifunción diseñada para proporcionar una protección duradera y cómoda frente a una amplia gama de peligros respiratorios. Utilícelo junto con sistemas de aire eléctricos 3M aprobados o como respirador de presión negativa.
Marca: 3M™ 7100237033
600.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Descripción
- Utilícelo como máscara de filtro único de presión negativa o como máscara facial para un respirador de aire eléctrico
- El puerto de sudor ayuda a proporcionar comodidad al usuario durante largos períodos de uso
- La visera proporciona un buen campo de visión y puede ser de policarbonato o material de alto calor
- Boca de filtro de ajuste lateral y máscara interior transparente para una visión hacia delante y hacia abajo correcta
- El filtro no interfiere con el diafragma de voz montado en la parte frontal para facilitar la comunicación
Especificaciones
Bayoneta y DIN | |
Máscara facial completa | |
FF-301 |
Negro | |
Pequeño | |
Tira de 5 puntos |