Learn More
Abnova™ FTS Recombinant Protein
344.00€ - 521.00€
Especificaciones
Número de acceso AAH01134
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 64400
Peso molecular 57.86
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16153593
Ver documentos
Abnova™
H00064400-P01.10ug
10 μg
344.00€
10 microgramos
16163593
Ver documentos
Abnova™
H00064400-P01.25ug
25 μg
521.00€
25 microgramos
Descripción
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
AAH01134
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
57.86
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Wheat Germ (in vitro)
FT1/FTS
AKTIP
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
64400
FTS (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
AKTIP
Human
Recombinant
Solution
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Abnova™ FTS Recombinant Protein
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt