Learn More
Epredia™ Portaobjetos para microscopio mate
Los portaobjetos de calidad superior se fabrican mediante un proceso de limpieza exclusivo patentado cuyo objetivo es proporcionar resultados uniformes y e interpretaciones sencillas.Este proceso permite utilizar los portaobjetos en aplicaciones rutinarias de histología y microbiología.
4.00€ - 4.40€
Especificaciones
Edges | 90°, esmerilado |
---|---|
Frosted | Yes |
Material | Vidrio sodocálcico |
Recubrimiento | Uncoated |
Superficie de escritura | Sí |
Descripción
- Fabricado con vidrio sodocálcico extrablanco de origen suizo
- Contenido de hierro reducido para una autofluorescencia baja
- Brillo verdoso reducido
- Transparencia perfecta y óptima garantizada
- Limpios, planos y aptos para su uso inmediato
Especificaciones
90°, esmerilado | |
Vidrio sodocálcico | |
Sí |
Yes | |
Uncoated | |
76 x 26 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Epredia™ Portaobjetos para microscopio mate