Learn More
Epredia™ Portaobjetos para microscopio mate
Descripción
- Fabricado con vidrio sodocálcico extrablanco de origen suizo
- Contenido de hierro reducido para una autofluorescencia baja
- Brillo verdoso reducido
- Transparencia perfecta y óptima garantizada
- Limpios, planos y aptos para su uso inmediato
Especificaciones
Especificaciones
| Edges | 90°, esmerilado |
| Frosted | Yes |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Grosor (métrico) | De 0,8 y 1,0 mm |
| Recubrimiento | Uncoated |
| Superficie de escritura | Sí |
| Dimensiones (L x An) | 76 x 26 mm |