Learn More
H-B™ SP Scienceware™ Termómetro de verificación Frio Temp™
Para verificar las temperaturas de las muestras en congeladores, refrigeradores, incubadoras y hornos con trazabilidad a NIST
Marca: H-B™ SP Scienceware™ B60200-0000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Estos termómetros sin mercurio están calibrados individualmente y son útiles para verificar las temperaturas de las muestras en congeladores, refrigeradores, incubadoras y hornos
- El frasco lleno (incluido) imita la muestra
- Los termómetros recubiertos de PFA contienen vidrio y líquido en caso de rotura; se rellenan con líquido orgánico
- Marcas fusionadas permanentemente y vidrio sin plomo
- Serializados individualmente y fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Líquido Enviro-Safe | |
-20, -10 °C | |
Informe de calibración del termómetro | |
210 mm | |
Líquido orgánico negro | |
- 5 °C | |
De -25 a - 5 °C | |
Congeladores | |
0,1 °C |
60 ml | |
NIST | |
8,3 in | |
Revestimiento de PFA, Vidrio | |
Termómetro de verificación de congelador | |
- 25 °C | |
Sí | |
± 0,2 °C |
Título del producto
H-B™ SP Scienceware™ Termómetro de verificación Frio Temp™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido