Learn More
Solución de formaldehído, contiene 10-15 % de metanol, Honeywell™
Contiene 10-15 % del metanol como estabilizador, 37 con % en H2O
43.63€ - 150.70€
CAS | 50-00-0 |
---|---|
Fórmula molecular | CH2O |
Peso molecular (g/mol) | 30.03 |
Número MDL | MFCD00003274 |
Clave InChI | WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde |
PubChem CID | 712 |
ChEBI | CHEBI:16842 |
Nombre IUPAC | formaldehído |
SMILES | C=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15618490
|
Honeywell Research Chemicals
F1635-25ML |
25 mL | Frasco de polietileno | N/A | ||||||
15627860
|
Honeywell Research Chemicals
F1635-500ML |
500 mL | Frasco de polietileno | N/A | ||||||
15628490
|
Honeywell Research Chemicals
F1635-4L |
4 L | Frasco de polietileno |
150.70€
4 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
50-00-0 | |
30.03 | |
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N | |
712 | |
formaldehído |
CH2O | |
MFCD00003274 | |
formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde | |
CHEBI:16842 | |
C=O |
Especificaciones
Formaldehyde solution | |
50-00-0 | |
Incolora | |
3.5 to 4.5 (at 20°C) | |
64°C (147.2°F) | |
HCHO | |
UN2209 | |
formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde | |
C=O | |
30.03 | |
CHEBI:16842 |
37 wt. % in H2O | |
<-15°C | |
1.09g/mL at 25°C | |
93°C to 96°C (1013 hPa) | |
CH2O | |
MFCD00003274 | |
1209228 | |
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N | |
formaldehído | |
712 | |
30.03g/mol |
Seguridad y manipulación
P201-P260-P280-P301 + P310 + P330-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338-P308 + P311
missing translation for 'dotInformation' : 8/PGIII
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Formaldehyde solution
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H301 + H311 + H331-Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: formaldehyde, methanol
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Solución de formaldehído, contiene 10-15 % de metanol, Honeywell™