Learn More
Solución de formaldehído, contiene 10-15 % de metanol, Honeywell™
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
500 mL
4 L
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
25 ml
4 litros
500 ml
Description
- Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Formaldehyde solution |
| Nombre de nota | 37 wt. % in H2O |
| Punto de fusión | <-15°C |
| Color | Incolora |
| Densidad | 1.09g/mL at 25°C |
| pH | 3.5 to 4.5 (at 20°C) |
| Punto de ebullición | 93°C to 96°C (1013 hPa) |
| Temperatura de inflamación | 64°C (147.2°F) |
| Olor | Stinging |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Formaldehyde solution
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H301 + H311 + H331-Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: formaldehyde, methanol
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Solución de formaldehído, contiene 10-15 % de metanol, Honeywell™ >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction