Learn More
Thermo Scientific™ Ultracongeladores verticales de -40°C Forma™ serie 7000
Asegure una protección de muestras absoluta para aplicaciones de - 10 a - 40 °C mediante estos ultracongeladores diseñados para la protección y fiabilidad de muestras diarias.
Especificaciones
Tipo | Ultracongelador, vertical |
---|---|
Intervalo de temperatura | De -10 °C a -40 °C |
Modelo de puerta | Inner (4) |
No. of Doors | 1 |
Puertas interiores | 4 |
Descripción
Asegure una protección de muestras absoluta para aplicaciones de - 10 a - 40 °C con los con los ultracongeladores verticales Thermo Scientific™ Forma™ serie 7000 de - 40 °C, diseñados para la protección y fiabilidad de muestras diarias.
Características principales:
- Controles e indicadores de fácil acceso y lectura que incorporan un sistema centralizado de información a la altura de las rodillas que incluye un sistema de control y monitorización por microprocesador
- Avanzado sistema de refrigeración que mejora el control de la temperatura y aumenta la capacidad de BTUH de reserva, lo que supone una mayor estabilidad de la temperatura de las muestras.
- Protección contra picos de baja tensión y reducción/aumento del voltaje.
- El filtro lavable y fácil de extraer ofrece protección antipolvo en el condensador para evitar que descienda el rendimiento de la refrigeración o que aumente el riesgo de deterioro de las muestras.
- Asa de puerta ergonómica fácil de utilizar, compatible con candado, con bloqueo por llave integrado.
- Disponibilidad de sistemas de reserva de seguridad de CO2 o LN2 opcionales para proporcionar una mayor protección de las muestras en caso de fallos mecánicos o de alimentación.
- Hay disponible un registrador gráfico incorporado al nivel de las rodillas en los modelos de - 40 °C Forma 7000.
- Opción de condensador enfriado por agua disponible
Estructura:
- Junta de la puerta de tres puntos que ofrece un mayor tiempo de almacenaje en el caso de que se abra la puerta.
- Cabinas de acero laminado en frío, de gran calibre y robustas que resisten al desconchado y al óxido
- Puertos de acceso de 25 mm (1 pulg) que permiten el uso de sondas externas o instrumentos
- Cuatro puertas internas que reducen la pérdida de aire frío y mejoran la recuperación de la temperatura tras su cierre
- Aislamiento de poliuretano expandido in situ de 127 mm (5 pulg) que reduce el consumo de energía y mantiene el ajuste de la temperatura.
- La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Especificaciones
Ultracongelador, vertical | |
Inner (4) | |
4 | |
Espuma de poliuretano | |
3 | |
68 kg | |
Vertical | |
Fin and Tube, Forced-Air Cooled | |
Manual | |
Alarma, grabadora | |
Tinta para 7 días o sin tinta (opcional) | |
No disponible | |
No disponible | |
Smart-Vue Compatible | |
Reducción/aumento | |
Hermetic |
De -10 °C a -40 °C | |
1 | |
Acero laminado en frío | |
Con pintura galvanizada, estándar, acero inoxidable, opcional | |
150 lb | |
CE, cULus, FDA clase I, UL | |
Indicador LED de botón | |
La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información | |
Opcional | |
Bloqueo con llave, candado estándar | |
contactos en seco, estándar, sonda PT100 opcional | |
Funcionamiento estándar | |
CO2 o LN2 opcional | |
967 W | |
Reducción/aumento | |
R404A |