missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FNTB Antibody (5H4), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
345.00€ - 540.00€
Especificaciones
Antígeno | FNTB |
---|---|
Clon | 5H4 |
Dilución | Western Blot 1:500-1:5000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:200-1:1000 |
Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30043869
|
Novus Biologicals
NBP3-26575-50ul |
50 μL |
345.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30043328
|
Novus Biologicals
NBP3-26575-100ul |
100 μL |
540.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
FNTB Monoclonal antibody specifically detects FNTB in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, ImmunoprecipitationEspecificaciones
FNTB | |
Western Blot 1:500-1:5000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:200-1:1000 | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Human, Rat | |
CAAX farnesyltransferase subunit beta, EC 2.5.1.58, farnesyltransferase, CAAX box, beta, FPTB, FTase-beta, MGC31935, protein farnesyltransferase subunit beta, Ras proteins prenyltransferase subunit beta | |
A synthesized peptide derived from Human FNTB [UniProt P49356] | |
Primary | |
Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles. |
5H4 | |
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Amino Acids Drugs and other small molecules, Endocrinology, Signal Transduction | |
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol | |
2342 | |
IgG | |
Affinity purified |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
FNTB Antibody (5H4), Novus Biologicals™