missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FNTB Antibody (5H4), Novus Biologicals™

Código de producto. 30043869 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
50 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30043869 50 μL 50 microlitros
30043328 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30043869

Marca: Novus Biologicals NBP32657550ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

FNTB Monoclonal antibody specifically detects FNTB in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FNTB
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon 5H4
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:5000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:200-1:1000
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias de gen CAAX farnesyltransferase subunit beta, EC 2.5.1.58, farnesyltransferase, CAAX box, beta, FPTB, FTase-beta, MGC31935, protein farnesyltransferase subunit beta, Ras proteins prenyltransferase subunit beta
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from Human FNTB [UniProt P49356]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Amino Acids Drugs and other small molecules, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2342
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.