Learn More
Ismatec™ Fluran™ HCA F-5500-A 2-stop Tubing
Specialized 2-stop tubing for concentrated acids and corrosive solvents. Ismatec™ Fluran™ HCA F-5500-A 2-stop Tubing requires extension tubing on both suction and discharge sides.
144.00€ - 192.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubos de 2 tapones |
---|---|
Certificaciones/conformidad | FDA 21 CFR1,5.3,0 |
Material | F-5500-A Fluran |
Longitud global (métrico) | 18 cm |
Grosor (métrico) | 0,92 mm |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10296702
|
Ismatec™
SC0136 |
DI de 1,02 mm, DI de 2,86 mm | Ácidos concentrados y disolventes corrosivos. Casetes CA. |
192.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10685363
|
Ismatec™
SC0146 |
DI de 2,79mm, DE de 4,63mm | Ácidos concentrados y disolventes corrosivos. Casetes CA. |
192.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10165022
|
Ismatec™
SC0132 |
DI de 0,51mm, DE de 2,35mm | Ácidos concentrados y disolventes corrosivos. Casetes CA. |
192.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10444772
|
Ismatec™
SC0140 |
DI de 1,52mm, DE de 3,36mm | Ácidos concentrados y disolventes corrosivos. Casetes CA. |
192.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15319760
|
Ismatec™
SC0135A |
DI de 0,89mm, DE de 2,73mm | Para casetes CA |
192.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10656133
|
Ismatec™
SC0133 |
DI de 0,64mm, DE de 2,48mm | Ácidos concentrados y disolventes corrosivos. Casetes CA. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- High chemical resistance.
- Low gas permeability.
- Wide temperature range.
- Limited service-life.
- Must not be used for foodstuffs, beverages and drugs.
- Applications
- Acids: Excellent
- Alkaline solutions: Excellent
- Solvents: Limited
- Pressure: Not recommended
- Vacuum: Good
- Viscous media: Good
- Sterile media: Fair
- Sterilization: Not recommended.
Especificaciones
Tubos de 2 tapones | |
F-5500-A Fluran | |
0,92 mm | |
12 uds./paq. | |
Negro | |
de 204 °C |
FDA 21 CFR1,5.3,0 | |
18 cm | |
-31 °C | |
CO2 38, O2 14, N2 5 | |
Buena |