Learn More
Ismatec™ Fluran™ HCA F-5500-A 2-stop Tubing
Specialized 2-stop tubing for concentrated acids and corrosive solvents. Ismatec™ Fluran™ HCA F-5500-A 2-stop Tubing requires extension tubing on both suction and discharge sides.
Marca: Ismatec™ SC0140
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Alta resistencia a productos químicos.
- Baja permeabilidad a los gases.
- Amplio intervalo de temperatura.
- Vida útil limitada.
- No deben usarse para alimentos, bebidas ni fármacos.
- Aplicaciones
- Ácidos: Excelente
- Soluciones alcalinas: Excelente
- Disolventes: Limitada
- Presión: No se recomienda
- Vacío: Buena
- Medios viscosos: Buena
- Medios estériles: razonable
- Esterilización: No se recomienda.
Especificaciones
Tubos de 2 tapones | |
Código de color: Amarillo-azul | |
18 cm | |
Ácidos concentrados y disolventes corrosivos. Casetes CA. | |
12 uds./paq. | |
CO2 38, O2 14, N2 5 | |
Negro | |
de 204 °C |
FDA 21 CFR1,5.3,0 | |
F-5500-A Fluran | |
0,92 mm | |
-31 °C | |
DI de 1,52mm, DE de 3,36mm | |
Vida útil limitada | |
Buena |