Learn More
Ismatec™ Tubos de 2 tapones Fluran™ HCA F-5500-A
Código de producto. 10296702
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
DI de 0,51mm, DE de 2,35mm
DI de 0,64mm, DE de 2,48mm
DI de 0,89mm, DE de 2,73mm
DI de 1,02 mm, DI de 2,86 mm
DI de 1,52mm, DE de 3,36mm
DI de 2,79mm, DE de 4,63mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
10296702 DI de 1,02 mm, DI de 2,86 mm paquete de 12
10656133 DI de 0,64mm, DE de 2,48mm paquete de 12
10685363 DI de 2,79mm, DE de 4,63mm paquete de 12
10165022 DI de 0,51mm, DE de 2,35mm paquete de 12
10444772 DI de 1,52mm, DE de 3,36mm paquete de 12
15319760 DI de 0,89mm, DE de 2,73mm paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10296702 Proveedor Ismatec™ N.º de proveedor 9762828
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos de 2 tapones especializados para ácidos concentrados y disolventes corrosivos. Los tubos de 2 tapones Ismatec™ Fluran™ HCA F-5500-A requieren tubos de extensión en ambos lados de succión y descarga.
  • Alta resistencia a productos químicos.
  • Baja permeabilidad a los gases.
  • Amplio intervalo de temperatura.
  • Vida útil limitada.
  • No deben usarse para alimentos, bebidas ni fármacos.
  • Aplicaciones
    • Ácidos: Excelente
    • Soluciones alcalinas: Excelente
    • Disolventes: Limitada
    • Presión: No se recomienda
    • Vacío: Buena
    • Medios viscosos: Buena
    • Medios estériles: razonable
  • Esterilización: No se recomienda.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA 21 CFR1,5.3,0
Descripción Código de color: Blanco-blanco
Material F-5500-A Fluran
Longitud global (métrico) 18 cm
Grosor (métrico) 0,92 mm
Para utilizar con (aplicación) Ácidos concentrados y disolventes corrosivos. Casetes CA.
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -31 °C
Cantidad de embalaje 12 uds./paq.
Tamaño de los tubos DI de 1,02 mm, DI de 2,86 mm
Permeabilidad a los gases CO2 38, O2 14, N2 5
Limitaciones Vida útil limitada
Color Negro
Nivel de vacío Buena
Max. Operating Temperature (Metric) de 204 °C
Tipo de producto Tubos de 2 tapones