Learn More
Thermo Scientific™ Partículas fluorescentes Fluoro-Max™ modificadas con carboxilatos Código de producto.: 11598453
Thermo Scientific™ Partículas fluorescentes Fluoro-Max™ modificadas con carboxilatos
Código de producto. 11598453 Tienda Thermo Scientific Productos
0,1, 0,2, 0,3 μm, 3 x 1 ml, cada uno
Click to view available options
Diámetro medio (métrico):
0,1 μm
0,1, 0,2, 0,3 μm
0,2 μm
0,3 μm
Cantidad:
1 ml
5 mL
3 x 1 ml
100 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
100 ml
5 ml
cada uno
paquete de 3
Código de producto. 11598453
Marca: Thermo Scientific™ S9347
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reduzca los límites de detección de los ensayos fluorescentes limitando la interferencia de fondo producida por la fluorescencia de vida corta de la matriz.
Con las partículas fluorescentes Fluoro-Max modificadas con carboxilo, reducirá los límites de detección de los ensayos de fluorescencia al limitar la interferencia de fondo producida por la fluorescencia de vida corta de la matriz Fabricadas tiñendo partículas modificadas con carboxilatos Thermo Scientific™ OptiLink™ con quelato de europio, las partículas se han diseñado específicamente para aplicaciones fluorimétricas automatizadas o de membrana. Con un corrimiento de Stokes extraordinariamente amplio, las partículas de quelato de europio Fluoro-Max ayudan a prevenir la interferencia de la fluorescencia inespecífica.
Las partículas fluorescentes Fluoro-Max están hechas de partículas de poliestireno modificadas con carboxilatos que contienen colorante de quelato de europio encapsulado. Se comercializan con diámetros estándar de 0,1, 0,2 o 0,3 μm. Cuando estas partículas se excitan a 333 nm y emiten a 613 nm, lo hacen con una vida muy larga, de aproximadamente 0,5 milisegundos. De hecho, esto es del orden de 10.000 a 100.000 veces la vida de la mayoría de los fluoróforos. La vida extendida de las partículas de quelato de europio permite que puedan utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones de fluorescencia resuelta en el tiempo. Además de ello, se puede contar con que reduzcan del orden de varias veces los límites de detección de los ensayos fluorescentes, ya que eliminan la interferencia de fondo de la fluorescencia de la matriz, cuya duración es relativamente corta.
  • La tinción interna garantiza un color con un brillo y una saturación máximos, lo cual aumenta la sensibilidad y facilidad de lectura del ensayo. Elimina los problemas asociados con los ensayos basados en enzimas.
  • El encapsulamiento del colorante impide la filtración al medio acuoso y optimiza la inmunorreactividad de la superficie.
  • El proceso de tinción inhibe muy poco o nada la adsorción y el acoplamiento covalente de la inmunoglobulina G, aumentando así la unión de la proteína a las partículas.
  • Aptas para diversas aplicaciones, como diagnóstico clínico, investigación y estudios inmunológicos e histológicos.
Recomendada para:
Diagnóstico clínico, biología molecular y ensayos de flujo lateral, turbidimétricos y de aglutinación en portaobjetos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo 0,05 % de azida sódica
Propiedad de unión Modificado con carboxilato
Concentración 1 % de sólidos
Contenido y almacenamiento A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial.
Contenido Microesferas de poliestireno teñidas de rojo fluorescente en agua
Color Blanco
Material Poliestireno o poliestireno con superficie injertada con copolímero
Tipo de producto Partícula fluorescente
Tipo de colorante Quelato de europio
Incluye Prospecto del paquete que contiene el certificado de análisis
Área de aparcamiento 20 A²/grupo
Densidad de las partículas 1,06g/cm³
Cantidad 3 x 1 ml
Estabilidad Producto estable durante un mínimo de 36 meses
Modificación de la superficie Modificadas con carboxilo
Uniformidad < 5 % CV
Diámetro medio (métrico) 0,1, 0,2, 0,3 μm
Diámetro nominal (métrico) 0,1, 0,2, 0,3 μm
Diámetro (métrico) 0,1, 0,2, 0,3 μm
Título del producto
Thermo Scientific™ Partículas fluorescentes Fluoro-Max™ modificadas con carboxilatos >