Learn More
OHAUS™ Abrazadera de control de flujo
La abrazadera de control de flujo OHAUS™ en una variedad de estilos, materiales y tamaños.
Marca:  OHAUS™ 30392210
27.30 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15742259
  • 32.20€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Diseñado para sujetar y colocar de forma segura los aparatos de laboratorio
  • Los brazos de extensión con una rotación de 360° permiten la colocación del aparato en varias distancias desde el marco de laboratorio sin comprometer la integridad del experimento
  • Las abrazaderas giratorias y de posición fija sujetan el aparato cerca de la estructura o el soporte del laboratorio y tienen un soporte integral incorporado para acoplarlo a las estructuras del laboratorio o al aparato
  • Disponible con un ajuste simple o doble en cinc o acero inoxidable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Abrazadera multiusos
Abrazadera, control de flujo, abrazadera de sujeción, CLF-HKRGZ
2,44 in
0 a 17 mm
37,00 mm
Mango niquelado
62,000 mm
37 mm
1,46 in
Abrazadera de sujeción
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
OHAUS™ Abrazadera de control de flujo > Tipo: Abrazadera de sujeción; modelo: CLF-HKRGZ