Learn More
OHAUS™ Abrazadera de control de flujo
Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Mango niquelado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Diseñado para sujetar y colocar de forma segura los aparatos de laboratorio
- Los brazos de extensión con una rotación de 360° permiten la colocación del aparato en varias distancias desde el marco de laboratorio sin comprometer la integridad del experimento
- Las abrazaderas giratorias y de posición fija sujetan el aparato cerca de la estructura o el soporte del laboratorio y tienen un soporte integral incorporado para acoplarlo a las estructuras del laboratorio o al aparato
- Disponible con un ajuste simple o doble en cinc o acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Abrazadera multiusos |
| Material | Acero inoxidable |
| Descripción | Abrazadera, control de flujo, abrazadera de sujeción, CLF-HKRGS |
| Altura (métrico) | 62,000 mm |
| Altura (imperial) | 2,44 in |
| Longitud (métrico) | 37 mm |
| Tamaño (métrico) del asa | 0 a 17 mm |
| Anchura (imperial) | 1,46 in |
| Anchura (métrico) | 37,00 mm |
| Jaw Type | Abrazadera de sujeción |