Learn More
Eppendorf™ Rotor de ángulo fijo sin tapa para centrífuga de sobremesa
Rotores para centrífuga 5702/5702 R/5702 RH. La familia de centrífugas 5702 multiuso de baja velocidad está pensada para satisfacer las necesidades de laboratorios de investigación clínica y cultivo celular con una producción entre media y baja.
464.00€ - 557.22€
Especificaciones
Tipo Rotor de ángulo fijo
Vel. máx 4.400 rpm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca RCF máx. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca RCF máx. Precio Cantidad y disponibilidad  
10386602
Ver productos accesorios Ver documentos
Eppendorf™
5702747009
1.840 x g
557.22€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10663493
Ver documentos Detalles de la promoción
Eppendorf™
5702746002
1.770 x g
464.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Rotor F-45-18-17-Cryo
  • Velocidad máxima: 1.840 x g (4.400 rpm)en centrífuga R
  • Centrifugación silenciosa incluso sin tapa de rotor
  • Centrifugación de tubos criogénicos de 1 a 2 ml° (máximo 13 mm de diámetro, uso con adaptador) y tubos
  • con tapón de rosca (diámetro máx. 17 mm, no requiere adaptador)
  • Los adaptadores son esterilizables en autoclave a 121° C durante 20 minutos
  • Rotor F-45-24-11
  • Velocidad máxima: 1,770 x g (4.400 rpm)
  • Rotor de ángulo fijo para 24 tubos de 1,5/2,0 ml
  • Centrifugación silenciosa incluso sin tapa de rotor
  • Adaptadores disponibles opcionalmente para: tubos para PCR de 0,2 ml (5425 715.005); Tubos de centrífuga de 0,4 ml (5425 717.008); Tubos de ensayo de 0,5 ml y tubos Microtainer™ (5425 716.001)
  • Los adaptadores son esterilizables en autoclave a 121° C durante 20 minutos
Especificaciones
Especificaciones
Rotor de ángulo fijo
4.400 rpm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Eppendorf™ Rotor de ángulo fijo sin tapa para centrífuga de sobremesa