Learn More
Eppendorf™ Rotor de ángulo fijo sin tapa para centrífuga de sobremesa
Código de producto. 10663493 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
RCF máx.:
1.770 x g
1.840 x g
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. RCF máx. unitSize
10663493 1.770 x g cada uno
10386602 1.840 x g 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10663493 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5702746002
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Rotores para centrífuga 5702/5702 R/5702 RH. La familia de centrífugas 5702 multiuso de baja velocidad está pensada para satisfacer las necesidades de laboratorios de investigación clínica y cultivo celular con una producción entre media y baja.
  • Rotor F-45-18-17-Crio
  • Velocidad máxima: 1.840 × g (4.400 rpm)en centrífuga R
  • Centrifugación silenciosa incluso sin tapa de rotor
  • Centrifugación de tubos criogénicos de 1 a 2 ml° (máx. 13 mm de diámetro, uso con adaptador) y tubos
  • con tapón de rosca (diámetro máx. 17 mm, no requiere adaptador)
  • El rotor y los adaptadores son esterilizables en °autoclave (121 °C, 20 min).
  • Rotor F-45-24-11
  • Velocidad máxima: 1,770 × g (4.400 rpm)
  • Rotor de ángulo fijo para 24 tubos de 1,5/2,0 ml
  • Centrifugación silenciosa incluso sin tapa de rotor
  • Adaptadores disponibles opcionalmente para: tubos para PCR de 0,2 ml (5425 715.005); Tubos de centrífuga de 0,4 ml (5425 717.008); Microtubos de ensayo de 0,5 ml y Microtainer™ tubos (5425 716.001)
  • El rotor y los adaptadores son esterilizables en °autoclave (121 °C, 20 min).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Rotor de ángulo fijo
RCF máx. 1.770 x g
Vel. máx 4.400 rpm
Para utilizar con (equipo) F-45-24-11