Learn More
Eppendorf™ Rotor QuickLock™ de ángulo fijo con tapa hermética a los aerosoles
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad:
24 columnas de centrifugación
30 x 1,5/2 ml
48 x 1,5 mL
6 x 15/50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Los rotores Eppendorf QuickLock herméticos a los aerosoles se cierran solo con 1/4 de vuelta
- Ahorra tiempo en las tareas diarias
- Acaba con tensión que sufre la muñeca debido a movimientos muy repetitivos
Especificaciones
Especificaciones
Descripción | Modelo: FA-45-24-11 |
Tipo | Rotor de ángulo fijo |
Capacidad | 24 columnas de centrifugación |
RCF máx. | 19.090 x g |
Vel. máx | 13.200 rpm |
Para utilizar con (equipo) | Centrífugas 5430/5430R |
Ángulo | Fijo |
Incluye | Tapa de rotor para aerosoles |
N.º de lugares | 24 |
Título del producto
Eppendorf™ Rotor QuickLock™ de ángulo fijo con tapa hermética a los aerosoles >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido