Learn More
Fisherbrand™ Bolsas para molde de gel vertical FB-GC10-1
Bolsas para usar con molde de gel vertical FB-GC10-1.
21.30€ - 49.80€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Sistema de preparación de gel Owl™ JGC-4 |
---|---|
Tipo | Bolsa de gel |
Longitud (métrico) | 10 cm |
Anchura (métrico) | 10 cm |
Descripción
- Dimensions: 10L × 10cmW
Especificaciones
Sistema de preparación de gel Owl™ JGC-4 | |
Bolsa de gel | |
10 cm | |
10 cm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Bolsas para molde de gel vertical FB-GC10-1