Descripción
- Dimensiones: 10L y 10cmW×
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de preparación de gel Owl™ JGC-4 |
| Tipo | Bolsa de gel |
| Cantidad | 100/paq. |
| Longitud (métrico) | 10 cm |
| Anchura (métrico) | 10 cm |