Learn More
Fisherbrand™ Gel Casting Pouches for FB-GC16-1 Vertical Gel Casters
Maintain the quality of your current gel casting system with Fisherbrand™ Owl™ JGC-2 Gel Casting System Replacement Parts
27.85€ - 70.49€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Fundición de gel |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Moldes para geles verticales FB-GC16-1 |
Tipo | Bolsa de colada de geles |
Dimensiones del gel | 16 x 14 cm |
Dimensiones (L x An) | 6,3 x 5,5 in. (16 x 14 cm) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11962975
|
Fisherbrand™
|
100/paquete |
70.49€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12404647
|
Fisherbrand™
|
25/paquete |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Fundición de gel | |
Bolsa de colada de geles | |
6,3 x 5,5 in. (16 x 14 cm) | |
5,5 pulg |
Moldes para geles verticales FB-GC16-1 | |
16 x 14 cm | |
16 cm | |
14 cm |