Learn More
Fisherbrand™ Bolsas de fundición de gel para moldes de gel verticales FB-GC16-1
Código de producto. 11962975
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100/paquete
25/paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11962975 100/paquete paquete de 100
12404647 25/paquete paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11962975 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor GP2100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mantenga la calidad de su sistema de fundición de gel actual con las piezas de repuesto del sistema de fundición de gel Fisherbrand™ Owl™ JGC-2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Fundición de gel
Para utilizar con (equipo) Moldes para geles verticales FB-GC16-1
Tipo Bolsa de colada de geles
Dimensiones del gel 16 x 14 cm
Cantidad 100/paquete
Dimensiones (L x An) 6,3 x 5,5 in. (16 x 14 cm)
Longitud (métrico) 16 cm
Anchura (imperial) 5,5 in
Anchura (métrico) 14 cm