Learn More
Fisherbrand™ Bolsas de fundición de gel para moldes de gel verticales FB-GC16-1
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Fundición de gel |
| Para utilizar con (equipo) | Moldes para geles verticales FB-GC16-1 |
| Tipo | Bolsa de colada de geles |
| Dimensiones del gel | 16 x 14 cm |
| Cantidad | 25/paquete |
| Dimensiones (L x An) | 6,3 x 5,5 in. (16 x 14 cm) |
| Longitud (métrico) | 16 cm |
| Anchura (imperial) | 5,5 in |
| Anchura (métrico) | 14 cm |