Learn More
Fisherbrand™ Accesorios para mezcladores Vortex Kit de inserción de espuma
Para su uso con mezclador Fisherbrand Vortex
Marca:  Fisherbrand™ 80863002
24.84 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15786949
  • 28.05€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
También es compatible con otros modelos de fabricantes'; póngase en contacto con el representante del servicio de atención al cliente de Fisher Scientific para obtener más información.
Pack de variedad de inserción de espuma
  • Incluye insertos de espuma para lo siguiente: soporte de tubo de 9 a 13 mm, soporte de tubo de 14 a 19 mm, soporte de tubo de 20 a 29 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Inserto de espuma en blanco
Espuma
Mezcladora vorticial
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Fisherbrand™ Accesorios para mezcladores Vortex Kit de inserción de espuma > Inserto de espuma en blanco