Learn More
Fisherbrand™ Accesorios para mezcladores Vortex Kit de inserción de espuma
Código de producto. p-4918636 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Inserto de espuma en blanco
Kit de inserción de espuma
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
15776939 Kit de inserción de espuma cada uno
15786949 Inserto de espuma en blanco cada uno
2 options
Código de producto. 15776939
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con mezclador Fisherbrand Vortex
También es compatible con otros modelos de fabricantes'; póngase en contacto con el representante del servicio de atención al cliente de Fisher Scientific para obtener más información.
Pack de variedad de inserción de espuma
  • Incluye insertos de espuma para lo siguiente: soporte de tubo de 9 a 13 mm, soporte de tubo de 14 a 19 mm, soporte de tubo de 20 a 29 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de inserción de espuma
Para utilizar con (equipo) Mezcladora vorticial
Incluye soporte de tubo 9 a 13 mm, soporte de tubo de 4 a 19 mm, soporte de tubo de 20 a 29 mm