Learn More
Fisherbrand™ Termómetro con fecha/hora, memoria máx./mín. Traceable™
Indica la fecha y la hora exactas en las que se observaron las temperaturas mínima y máxima
50.85€ - 77.55€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 17025, A2LA, NIST |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Soluciones de monitorización, refrigeradores, temperatura ambiente e incubadoras. |
Altura (imperial) | 1 in |
Altura (métrico) | 2,5 cm |
Incluye | Soporte articulado para uso de sobremesa, ranura para montaje en pared, Velcro™ para fijar a cualquier superficie, pila alcalina AAA, funda de plástico de ABS de alto impacto |
Código de producto | Marca | Longitud de la sonda (imperial) | Tipo de sonda | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud de la sonda (imperial) | Tipo de sonda | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11775843
|
Fisherbrand™
90011-36 |
1,5 in | Sumergible |
77.55€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11755853
|
Fisherbrand™
93676-11 |
2,5 in | Sonda de frasco |
50.85€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Muestra la fecha y hora exactas en que se produjo la temperatura mínima y máxima. Los termómetros Fisher Scientific™ Traceable™ con fecha y hora y memoria de máx./mín. son perfectos para el registro a largo plazo e ideales para monitorizar soluciones, refrigeradores y temperatura ambiente.
- Muestra las temperaturas actuales, mínimas y máximas
- Muestra el mín./máx. de la temperatura ambiente o de la sonda, la hora y el mes/día
- Sonda sumergible; el soporte de montaje de alambre permite una fácil colocación de la sonda
- El sensor de acero inoxidable y el cable de 1.8 m (6 ft) funcionan con exactitud incluso cuando están bajo el agua
- Diámetro del sensor: 0.18 pulg; longitud: 1.5 pulg
- La resolución es de 0.5 °; exactitud, ± 1.5 °C
- Dimensiones: 8.9 de L × 8.9 de An × 2.5 de Al cm (3.5 × 3.5 × 1 pulg)
- 15-077-976 se suministra con sonda de frasco especial, específica para aplicaciones de refrigerador/congelador
Información de órdenes
La batería de repuesto tiene el n.º de de cat. 02-440-3A
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA. Este certificado indica la trazabilidad según las normas del NIST.
Especificaciones
ISO 17025, A2LA, NIST | |
1 in | |
Soporte articulado para uso de sobremesa, ranura para montaje en pared, Velcro™ para fijar a cualquier superficie, pila alcalina AAA, funda de plástico de ABS de alto impacto | |
89 mm | |
Plástico ABS | |
3,5 oz | |
3,5 in | |
3,5 in | |
80 °C | |
− 40 °C | |
De -40 °C a +80 °C | |
± 1,5 °C | |
8,9 cm |
Soluciones de monitorización, refrigeradores, temperatura ambiente e incubadoras. | |
2,5 cm | |
72 pulg | |
182,8 cm | |
0,5 °C | |
90 g | |
Termómetro digital | |
176 °F | |
-40 °F | |
De – 5,5 °C a + 80 °C (– 40 °F a + 176 °F) | |
Sí | |
Digital |