Learn More
Fisherbrand™ Termómetro con fecha/hora, memoria máx./mín. Traceable™
Código de producto. 11755853 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud de la sonda (imperial):
1,5 in
2,5 in
Tipo de sonda:
Sonda de frasco
Sumergible
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud de la sonda (imperial) Tipo de sonda unitSize
11755853 2,5 in Sonda de frasco cada uno
11775843 1,5 in Sumergible cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11755853
Edge
Includes
Soporte articulado para uso de sobremesa, ranura para montaje en pared, Velcro™ para fijar a cualquier superficie, pila alcalina AAA, funda de plástico de ABS de alto impacto
Indica la fecha y la hora exactas en las que se observaron las temperaturas mínima y máxima
Muestra la fecha y hora exactas en que se produjo la temperatura mínima y máxima. Los termómetros Fisher Scientific™ Traceable™ con fecha y hora y memoria de máx./mín. son perfectos para el registro a largo plazo e ideales para monitorizar soluciones, refrigeradores y temperatura ambiente.
  • Muestra las temperaturas actuales, mínimas y máximas
  • La pantalla muestra la temperatura mínima/máxima ambiental o de la sonda, la hora del día, y el mes/día
  • Sonda sumergible, el soporte de montaje de alambre de la sonda permite la fácil colocación de cualquier sonda
  • El sensor de acero inoxidable y el cable de 1,8 m (6 pies) funcionan con precisión incluso cuando ambos se encuentran bajo el agua
  • Diámetro del sensor: 0,45 cm (0,18 pulgadas), longitud: 1,5 in
  • La resolución es 0,5°; precisión ±1,5 °C
  • Dimensiones: 8,9 × 8,9 × 2,5 cm (L × An × Al)
  • 15-077-976 se suministra con una sonda de frasco especial para aplicaciones en refrigerador/congelador
Información de órdenes
La batería de repuesto tiene el n.º de de cat. 02-440-3A
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA. Este certificado indica la trazabilidad según las normas del NIST.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Diámetro de la sonda (imperial) 1 pulg
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 3,5 x 3,5 x 1 pulg (8,8 x 8,9 x 2,5 cm)
Para utilizar con (aplicación) Soluciones de monitorización, refrigeradores, temperatura ambiente e incubadoras.
Altura (imperial) 1 in
Altura (métrico) 2,5 cm
Incluye Soporte articulado para uso de sobremesa, ranura para montaje en pared, Velcro™ para fijar a cualquier superficie, pila alcalina AAA, funda de plástico de ABS de alto impacto
Longitud del cable (imperial) 72 pulg
Longitud de la sonda (imperial) 2,5 in
Longitud (métrico) 89 mm
Longitud del cable (métrico) 182,8 cm
Longitud de la sonda (métrico) 6,35 cm
Material Plástico ABS
Modelo Termómetro trazable con sonda de frasco para aplicaciones de refrigerador/congelador
Tipo de sonda Sonda de frasco
Resolución 0,5 °C
Peso (imperial) 3,5 oz
Peso (métrico) 90 g
Anchura (imperial) 3,5 in
Tipo de producto Termómetro digital
Longitud (imperial) 3,5 in
Temperatura máx. (imperial) 176 °F
Temperatura máxima 80 °C
Temperatura mín. (imperial) -40 °F
Temperatura mín. (métrico) − 40 °C
Intervalo de temperatura (imperial) De – 5,5 °C a + 80 °C (– 40 °F a + 176 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +80 °C
Calibrated Sí
Exactitud ± 1,5 °C
Pantalla Digital
Anchura (métrico) 8,9 cm