Learn More
Fisherbrand™ Temporizadores portátiles Traceable™ con recuperación de memoria
Para aplicaciones generales de temporización.
Marca:  Fisherbrand™ 5043
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11802552
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Includes: 06-662-26 se suministra con una pila de óxido de plata de 2 años; 06-662-52 con una pila de óxido de plata 1 año.
Descripción
Descripción
Los temporizadores portátiles Fisher Scientific™ Traceable™ con gancho de llavero son buenos para aplicaciones de temporización de uso general. Un canal, cuenta atrás/adelante; pantalla de una sola línea.
  • Carcasa de plástico ABS resistente
  • Trazables según las normas de NIST™
  • Precisión: 0.01 %
  • Resolución: 1 s
  • Recuperación de memoria
  • El modelo 06-662-26 cuenta con dorso magnético con cintas de Velcro™ para montaje
N.º de cat.: 06-662-52
  • La memoria nunca cambia hasta que se vuelve a programar
  • Temporización con repetición instantánea para pruebas repetitivas
  • Se suministra con cordón de 36 pulg
Certifications
Certificado para indicar la trazabilidad del instrumento según las normas del National Institute of Standards and Technology (NIST™). Calibrado por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™.
Especificaciones
Especificaciones
Temporizador con colgante
1 min
1 s
Óxido de plata
6.19 cm
0.93 cm
2.84 cm
<28.34 g
NIST
De 24 h. a 1 s.
0.0001
LCD
2.44 pulg
0,37 in
1.12 pulg
< 1 oz
Cordón de 91,44 cm (36 pulg) de largo, pila de óxido de plata con vida útil de 1 año
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Fisherbrand™ Temporizadores portátiles Traceable™ con recuperación de memoria > Timer range: 24 hours