Learn More
Fisherbrand™ Temporizador con clip en el dorso Traceable™
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Includes
Imán, pila alcalina con 1.5 años de vida útil
Sujételo a su bata de laboratorio, cinturón, cuaderno, portapapeles o en cualquier lugar. El temporizador Fisher Scientific™ Traceable™ Clip-It cuenta hacia atrás, emite alarmas y funciona como cronómetro. La alarma de sonido alto suena durante 60 segundos o puede silenciarse manualmente.
- Con clip y dorso magnético
- Un canal de temporización y pantalla de una sola línea.
- Modo de tiempo límite
- Intervalo del temporizador: 100 horas a 1 s
- Exactitud: 0,01%
- Resolución: 1 s
- Alarmas: 1 min., se silencia automática o manualmente
- Pantalla: LCD de 0,17 mm (0,33 pulg.) de altura
- Dimensiones: 5,1 l x 3,8 cm An (2 x 1,5 pulgadas)
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ para indicar la trazabilidad del instrumento según las normas facilitadas por el National Institute of Standards and Technology (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología estadounidense) (NIST™).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Temporizador portátil |
| Intervalo de tiempo | 100 h a 1 s |
| Alarms | 1 min |
| Exactitud | 5e-005 |
| Resolución | De 1 s |
| Pantalla | LCD |
| Batería, tipo | Óxido de plata |
| Altura del visor (imperial) | 0,12 in |
| Altura del visor (métrico) | 0,3 cm |
| Peso (imperial) | 0,5 oz |
| Mostrar más |