Learn More
Fisherbrand™ Lupas plegable Hands-Free
Permite el examen con dos manos de los objetos, al tiempo que se obtiene una imagen identificable, nítida y clara
28.23€ - 96.85€
Especificaciones
Material | Glass |
---|---|
Tipo de producto | Lupa plegable Hands-Free™ |
Para utilizar con (aplicación) | Para el uso en control de calidad, laboratorios, alimentación, electrónica, fabricación y universidades |
Includes: Baterías, con modelos iluminados.
Código de producto | Marca | Diameter (Englis) Lens | Diameter (Metric) Lens | Aumento | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diameter (Englis) Lens | Diameter (Metric) Lens | Aumento | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11744396
|
Fisherbrand™
|
4.37 pulg | 11.09 cm | 2.5x |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11754396
|
Fisherbrand™
|
3,5 in | 8,89cm | 2.5x |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11764396
|
Fisherbrand™
|
3 pulg | 7,62cm | 3x |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11704406
|
Fisherbrand™
|
0,5 in | 1,27cm | 10x |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11784396
|
Fisherbrand™
|
1.25 pulg | 3.17 cm | 5x |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11774396
|
Fisherbrand™
|
2 pulg | 5,08cm | 3.5x |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11794396
|
Fisherbrand™
|
0,87 in | 2,21cm | 7x |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Las lupas plegables Fisher Scientific™ Hands-Free se pliegan dos veces para un almacenamiento compacto. Permiten el examen de objetos con dos manos al tiempo que ofrecen una imagen nítida e identificable.
- El panel inferior incluye marcas de rejilla blancas en pulgadas y milímetros para facilitar la medición
- La óptica de vidrio garantiza el enfoque perfecto con una distorsión de cero
- Todos se pliegan la mitad de su tamaño para un almacenamiento compacto
- Hay siete tamaños disponibles, incluidos tres con iluminación brillante alimentada con batería
Especificaciones
Glass | |
Lupa plegable Hands-Free™ | |
Para el uso en control de calidad, laboratorios, alimentación, electrónica, fabricación y universidades |