Learn More
Fisherbrand™ Lupas plegable Hands-Free
Código de producto. 11704406 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Aumento:
10x
2,5x
2.5x
3.5x
3x
5x
7x
Diameter (Englis) Lens:
0,5 in
0,87 in
1.25 pulg
2 pulg
3 in
3,5 in
4.37 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Aumento Diameter (Englis) Lens unitSize
11704406 10x 0,5 in cada uno
11744396 2,5x 4.37 pulg cada uno
11754396 2.5x 3,5 in cada uno
11764396 3x 3 in cada uno
11784396 5x 1.25 pulg cada uno
11774396 3.5x 2 pulg cada uno
11794396 7x 0,87 in cada uno
7 options
Código de producto. 11704406
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Baterías, con modelos iluminados.
Permite el examen con dos manos de los objetos, al tiempo que se obtiene una imagen identificable, nítida y clara
Las lupas plegables Fisher Scientific™ Hands-Free se pliegan dos veces para un almacenamiento compacto. Permiten el examen de objetos con dos manos al tiempo que ofrecen una imagen nítida e identificable.
  • El panel inferior presenta marcas de cuadrícula en blanco tanto en pulgadas como en milímetros para facilitar la medición.
  • La óptica entera de cristal garantiza un enfoque perfecto sin distorsión.
  • Hay siete tamaños disponibles, incluyendo tres con iluminación brillante alimentada por pilas.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para el uso en control de calidad, laboratorios, alimentación, electrónica, fabricación y universidades
Incluye Batería
Diameter (Englis) Lens 0,5 in
Diameter (Metric) Lens 1,27cm
Aumento 10x
Material Vidrio
Tipo de producto Lupa plegable Hands-Free™