Includes
Pilas, en modelos con luz.
Las lupas plegables Fisher Scientific™ Hands-Free se pliegan dos veces para un almacenamiento compacto. Permiten el examen de objetos con dos manos al tiempo que ofrecen una imagen nítida e identificable.
- El panel inferior presenta marcas de cuadrícula en blanco tanto en pulgadas como en milímetros para facilitar la medición.
- La óptica entera de cristal garantiza un enfoque perfecto sin distorsión.
- Hay siete tamaños disponibles, incluyendo tres con iluminación brillante alimentada por pilas.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para el uso en control de calidad, laboratorios, alimentación, electrónica, fabricación y universidades |
| Diameter (Englis) Lens | 3 in |
| Diameter (Metric) Lens | 7,62cm |
| Aumento | 3x |
| Material | Vidrio |
| Tipo de producto | Lupa plegable Hands-Free™ |