Learn More
Fisherbrand™ Lupas plegable Hands-Free
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Aumento:
10x
2,5x
2.5x
3.5x
3x
5x
7x
Diameter (Englis) Lens:
0,5 in
0,87 in
1.25 pulg
2 pulg
3 in
3,5 in
4.37 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
Pilas, en modelos con luz.
Las lupas plegables Fisher Scientific™ Hands-Free se pliegan dos veces para un almacenamiento compacto. Permiten el examen de objetos con dos manos al tiempo que ofrecen una imagen nítida e identificable.
- El panel inferior presenta marcas de cuadrícula en blanco tanto en pulgadas como en milímetros para facilitar la medición.
- La óptica entera de cristal garantiza un enfoque perfecto sin distorsión.
- Hay siete tamaños disponibles, incluyendo tres con iluminación brillante alimentada por pilas.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para el uso en control de calidad, laboratorios, alimentación, electrónica, fabricación y universidades |
| Incluye | Batería |
| Diameter (Englis) Lens | 3,5 in |
| Diameter (Metric) Lens | 8,89cm |
| Aumento | 2.5x |
| Material | Vidrio |
| Tipo de producto | Lupa plegable Hands-Free™ |