Learn More
Fisherbrand™ Microscopio compuesto para investigación Serie AX-500
Selección de tres objetivos ópticos y tres cabezales ópticos. El microscopio de investigación compuesto de la serie AX-500 Fisher Scientific™ con iluminación LED de tonalidad fría está diseñado para el uso en la universidad y en laboratorios de investigación.
Marca: Fisherbrand™ 1100104400062
Descripción
- Selección de objetivos ópticos, con un gran rango de ampliación: 4×, 10×, 40×, 100×: acromático, contraste excepcionalmente elevado y plano acromático
- Variedad de cabezales ópticos: monocular, binocular, trinocular (permite acoplar una cámara digital)
- Estructura profesional con diseño ergonómico y enfoque coaxial de posición baja que permite la manipulación con una sola mano, lo que hace más cómodo su uso prolongado
- Iluminación LED de 3 W ajustable con control de la intensidad
- Platina mecánica integrada con impulso bajo integrada y puesto extendido para control de X e Y (135 mm × 140 mm)
- 18lentes con protectores oculares de caucho de
- Cabezal de visualización Siedentopf ergonómico con inclinación de 30°
Especificaciones
Abbe/Iris | |
Binocular | |
4X, 10X, 40X, 100X | |
Plan Acromático DIN | |
Cable de alimentación IEC, soporte para el cable integrado, cubierta antipolvo, llave Allen | |
Norma DIN | |
13,3 × 7,0 × 15,3 pulg (34 × 18 × 39 cm) | |
6,5 kg |
18 mm | |
LED | |
AX-502PL | |
Microscopio | |
Revólver cuádruple orientado hacia adentro | |
2 años para piezas eléctricas (excepto bombillas, cables y fusibles), cinco años para piezas ópticas y mecánicas | |
14,3 lb | |
IEC 110/220 V (UL/CSA) |
Título del producto
Fisherbrand™ Microscopio compuesto para investigación Serie AX-500 > Cabezal binocular; condensador Abbe/Iris; objetivos: Plano acromático DIN 4X, 10X, 40X, 100X
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido