Learn More
Fisherbrand™ Electrodos combinados de temperatura/pH variables sólidos accupHast™ R, sin mercurio
Respuesta rápida a pesar de los cambios de temperatura y durabilidad adicional
477.00€ - 575.00€
Especificaciones
Tipos de conector | BNC |
---|---|
Intervalo de pH | De 0 a 14 |
Temperatura de funcionamiento (métrico) | -5°C a +100°C |
Tipo | Electrodo combinado de pH |
Tipo de solución de llenado | SP138-500 |
Descripción
Respuesta rápida a pesar de los cambios de temperatura y durabilidad adicional
El innovador sistema de referencia evita la precipitación de los componentes de la solución en el elemento de referencia de 0 °C a 100 °C. El electrolito interno tiene un coeficiente de temperatura mínimo.
- Los electrodos son predecibles, fiables y de respuesta rápida a cualquier temperatura
- Ciclos entre muestras a 25 °C y 80 °C, alcanzan pH reproducible en cuestión de 30 segundos
- Lea el pH en < 20 segundos, correcto en ± 0.02 de pH; el valor de pH permanece constante a cualquier temperatura
- Lea el pH de manera constante a temperaturas elevadas, sin pérdida prematura de rendimiento
- Elija entre modelo de unión doble con cuerpo de vidrio o modelos con cuerpo epóxico con junta lavable accuFlow™
Cuerpo de vidrio estándar accupHast R
- Cuerpo de vidrio estándar, 102 mm de L × 10 mm de diámetro
- Celda de referencia de unión doble
- Electrolito de KCl saturado; apto para aplicaciones biológicas, farmacéuticas y de Tris
- Tapón de rosca para abrir y rellenar o para cerrar y sellar
- Cuerpo de vidrio estándar o epóxico, 102 mm de L × 10 mm de diámetro
- La unión doble lavable accuFlow elimina la obstrucción
- Sin unión de fibra o fritado cerámico: para vida útil mejorada, resultados reproducibles y un mantenimiento sencillo—
- Presione el tapón para lavar soluciones viscosas y pequeñas partículas lejos de la junta de referencia
- Electrolito de KCl saturado; apto para aplicaciones biológicas, farmacéuticas y de Tris
Especificaciones
BNC | |
-5°C a +100°C | |
SP138-500 | |
Medidor de pH | |
De 23° a 212 °F | |
4 in | |
0,4 in |
De 0 a 14 | |
Electrodo combinado de pH | |
Biológicas, farmacéuticas y de Tris | |
Ag/AgCl | |
De -5 °C a +100 °C | |
102 mm | |
10 mm |