Learn More
Fisherbrand™ Electrodos combinados de temperatura/pH variables sólidos accupHast™ R, sin mercurio
Código de producto. 11520094 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Junta:
Con enjuague
Doble
Material:
Epoxi
Epoxi/vidrio
Vidrio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11520094
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Respuesta rápida a pesar de los cambios de temperatura y durabilidad adicional
Respuesta rápida a pesar de los cambios de temperatura y durabilidad adicional
El innovador sistema de referencia evita la precipitación de los componentes de la solución en el elemento de referencia de 0 °C a 100 °C. El electrolito interno tiene un coeficiente de temperatura mínimo.
  • Los electrodos son predecibles, fiables y de respuesta rápida a cualquier temperatura
  • Ciclos entre muestras a 25 °C y 80 °C, alcanzan pH reproducible en cuestión de 30 segundos
  • Lea el pH en <20 segundos, correcto en ±0,02 de pH; el valor de pH permanece constante a cualquier temperatura
  • Lea el pH de manera constante a temperaturas elevadas, sin pérdida prematura de rendimiento
  • Elija entre modelo de unión doble con cuerpo de vidrio o modelos con cuerpo epóxico con junta lavable accuFlow™
Cuerpo de vidrio estándar accupHast R
  • Cuerpo de vidrio estándar, 102 mm de largo × 10 mm de diámetro
  • Celda de referencia de unión doble
  • Electrolito de KCl saturado; apto para aplicaciones biológicas, farmacéuticas y de Tris
  • Tapón de rosca para abrir y rellenar o para cerrar y sellar
Junta lavable accupHast R
  • Cuerpo de vidrio estándar o epoxi, 102 mm de largo × 10 mm de diámetro
  • La unión doble lavable accuFlow elimina la obstrucción
  • Sin unión de fibra o fritado cerámico: para vida útil mejorada, resultados reproducibles y un mantenimiento sencillo
  • Presione el tapón para lavar soluciones viscosas y pequeñas partículas lejos de la junta de referencia
  • Electrolito de KCl saturado; apto para aplicaciones biológicas, farmacéuticas y de Tris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector BNC
Junta Con enjuague
Material Epoxi/vidrio
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) -5°C a +100°C
Tipo Electrodo combinado de pH
Tipo de solución de llenado SP138-500
Para utilizar con (aplicación) Biológicas, farmacéuticas y de Tris
Para utilizar con (equipo) Medidor de pH
Referencia interna Ag/AgCl
Tiempo de respuesta <10 s
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 23° a 212 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +100 °C
Longitud (imperial) 4 in
Longitud (métrico) 102 mm
Diámetro (imperial) 0,4 in
Diámetro (métrico) 10 mm