Learn More
Fisherbrand™ Accesorio para homogeneizador portátil 150 y 850, sonda de generador desechable de plástico
GREENER_CHOICE
Compatible con homogeneizadores Fisher Scientific™ 150 y 850. El accesorio de homogeneizador portátil Fisher Scientific™ 150 y 850, sonda de generador de plástico desechable es ideal para aplicaciones donde la contaminación cruzada es un problema. Se necesita un adaptador para su uso.
358.00€ - 667.00€
Especificaciones
Tipo de producto Sonda
Tamaño 7 mm × 110 mm (diám. × long.)
Material Plástico
Para utilizar con (equipo) Homogeneizador portátil 150 y homogeneizador 850
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad de embalaje Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad de embalaje Precio Cantidad y disponibilidad  
15575819
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Fisherbrand™
15575819
25/paq.
358.00€
1 paquete
Fecha estimada de envoi: 16-06-2025
Añadir a la cesta
15585819
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Fisherbrand™
15585819
50/paq.
667.00€
1 paquete
Fecha estimada de envoi: 16-06-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Sondas complementarias para su uso con los modelos de homogeneizador 150 y 850 de Fisherbrand™. De plástico desechable e ideales para las aplicaciones en las que hay riesgo de contaminación cruzada.
  • Económicas: < 1 % del coste de las sondas de generador de acero inoxidable
  • Elimina la contaminación cruzada
  • Ideales para extracciones de PCR, ADN y ARN
  • Sin mantenimiento
  • Intervalo de procesamiento de 0,2 ml a 30 ml
Especificaciones
Especificaciones
Sonda
7 mm × 110 mm (diám. × long.)
Plástico
Homogeneizador portátil 150 y homogeneizador 850
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisherbrand™ Accesorio para homogeneizador portátil 150 y 850, sonda de generador desechable de plástico