Learn More
Fisherbrand™ Accesorio para homogeneizador portátil 150 y 850, sonda de generador desechable de plástico
Código de producto. 15575819 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
25/paq.
50/paq.
Tamaño de la unidad:
1 paquete
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad de embalaje unitSize
15575819 25/paq. 1 paquete
15585819 50/paq. 1 paquete
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15575819
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Compatible con homogeneizadores Fisher Scientific™ 150 y 850. El accesorio de homogeneizador portátil Fisher Scientific™ 150 y 850, sonda de generador de plástico desechable es ideal para aplicaciones donde la contaminación cruzada es un problema. Se necesita un adaptador para su uso.
Sondas complementarias para su uso con los modelos de homogeneizador 150 y 850 de Fisherbrand™. De plástico desechable e ideales para las aplicaciones en las que hay riesgo de contaminación cruzada.
  • Económicas: < 1 % del coste de las sondas de generador de acero inoxidable
  • Elimina la contaminación cruzada
  • Ideales para extracciones de PCR, ADN y ARN
  • Sin mantenimiento
  • Intervalo de procesamiento de 0,2 ml a 30 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sonda
Tamaño 7 mm × 110 mm (diám. × long.)
Material Plástico
Para utilizar con (equipo) Homogeneizador portátil 150 y homogeneizador 850
Cantidad de embalaje 25/paq.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.