Learn More
Fisher BioReagents™ Extracto de levadura (granulado)
Autolisato de levadura seca con un alto contenido de amino nitrógeno y vitaminas del complejo B solubles en agua
96.55€ - 359.00€
Especificaciones
Formulario | Deshidratado |
---|---|
Tipo de medios | extracto de levadura |
Incluye | Complejo de vitamina B |
Código de producto | Marca | Cantidad | Tipo de empaquetado | Tipo de medios | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Tipo de empaquetado | Tipo de medios | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11385992
|
Fisher BioReagents™
BP9727-500 |
500 g | Frasco de polietileno | extracto de levadura |
96.55€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11365992
|
Fisher BioReagents™
BP9727-2 |
2000 g | Frasco de polietileno | extracto de levadura |
359.00€
2 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Autolisato de levadura seca con un alto contenido de amino nitrógeno y vitaminas del complejo B solubles en agua
- Porción hidrosoluble de levadura autolisada con complejo vitamina B
- Se utiliza en la preparación de medios de cultivo microbiológicos
- CAS: 8013-01-2
Especificaciones
Deshidratado | |
extracto de levadura | |
Complejo de vitamina B |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Yeast Extract
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisher BioReagents™ Extracto de levadura (granulado)