Learn More
Fisher BioReagents™ Extracto de levadura (granulado)
Description
Autolisato de levadura seca con un alto contenido de amino nitrógeno y vitaminas del complejo B solubles en agua
- Porción hidrosoluble de levadura autolisada con complejo vitamina B
- Se utiliza en la preparación de medios de cultivo microbiológicos
- CAS: 8013-01-2
Specifications
Specifications
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | extracto de levadura |
| Tipo de producto | Medios de cultivo deshidratados |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza en la preparación de medios de cultivo microbiológicos |
| Incluye | Complejo de vitamina B |
| Tipo de empaquetado | Frasco de polietileno |
| Cantidad | 500 g |