Learn More
Wheaton™ Pipeta Pasteur de LDPE de punta fina
Pipeta Pasteur para una medición y transferencia de líquidos sencilla y segura.
Marca:  Wheaton™ 711117F20S
233.05 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16444999
  • 240.00€ / paquete de 1500
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 13-11-2025
Descripción
  • Para transferencia de líquidos
  • Diseñado para garantizar una transferencia segura de las muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
No
No
LDPE
20 μl
Pera
102 mm
1 ml
Marcado CE
Estéril
No
20/pack
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Wheaton™ Pipeta Pasteur de LDPE de punta fina > Empaquetado: 20/paq.