Learn More
asecos™ Filtro para armario de almacenamiento de aire recirculante
Filtro de carbón activado para armarios de almacenamiento de filtración de aire
442.00€ - 488.00€
Especificaciones
Fondo exterior (métrico) | 270 mm |
---|---|
Tipo de producto | Filtro de carbón activado |
Incluye | FX-CX |
Anchura exterior (métrico) | 270 mm |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15987556
|
asecos™
32950 |
Modelo FX90 |
488.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15997556
|
asecos™
32951 |
Modelo FX90 y FX30& |
442.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Filtro
- Carbono activo
- Para los modelos: FX90 y FX30
- Para armarios altos
- Dimensiones exteriores (An x F): 270 x 270 mm
Especificaciones
270 mm | |
Filtro de carbón activado | |
FX-CX | |
270 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
asecos™ Filtro para armario de almacenamiento de aire recirculante