Learn More
asecos™ Filtro para armario de almacenamiento de aire recirculante
Filtro de carbón activado para armarios de almacenamiento de filtración de aire
Marca: asecos™ 32950
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Filtro
- Carbono activo
- Para los modelos: FX90 y FX30
- Para armarios altos
- Dimensiones exteriores (An x F): 270 x 270 mm
Especificaciones
270 mm | |
Modelo FX90 | |
FX-CX | |
270 mm |
270 x 270 x 246 mm | |
246 mm | |
6,75 kg | |
Filtro de carbón activado |
Título del producto
asecos™ Filtro para armario de almacenamiento de aire recirculante > Para utilizar con (equipo): Modelo FX90
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido