Learn More
Thermo Scientific™ Rotor horizontal basculante de gran volumen Fiberlite™ H3-LV,
GREENER_CHOICE
Procese altos volúmenes de microplacas con este rotor con cestillo basculante de gran volumen.
5507.40€
Especificaciones
Tipo Rotor basculante
Capacidad 28 placas estándar o bien 8 de pocillos profundos
RCF máx. 1.840 x g
Vel. máx 3.600 rpm
Ángulo 90°
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
10004124
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
75003665
Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Multifuge X3/X3F y SL 40F
5507.40€
cada uno
Descripción
Descripción
Procese altos volúmenes de microplacas con el rotor basculante de gran volumen Thermo Scientific™ Fiberlite™ H3-LV.
Rotores Fiberlite:
  • Los rotores de fibra de carbono ligeros reducen el tiempo de procesamiento dado que alcanzan valores de fuerza g superiores.
  • El diseño resistente a la corrosión y a la fatiga garantiza la integridad estructural.
  • Los rotores tienen una garantía de 15 años y son compatibles con botellas y tubos Thermo Scientific™ Nalgene™ para obtener soluciones de centrifugación completas
Recomendada para:
Sedimentación de células y residuos celulares, precipitación de proteínas, purificación de plásmidos y obtención de líquidos fisiológicos para pruebas diagnósticas.
Atención:
El rendimiento puede variar según el modelo de centrífuga.
Especificaciones
Especificaciones
Rotor basculante
1.840 x g
90°
28 placas estándar o bien 8 de pocillos profundos
3.600 rpm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ Rotor horizontal basculante de gran volumen Fiberlite™ H3-LV,