Learn More
Thermo Scientific™ Rotor horizontal basculante de gran volumen Fiberlite™ H3-LV,
Descripción
Procese altos volúmenes de microplacas con el rotor basculante de gran volumen Thermo Scientific™ Fiberlite™ H3-LV.
Características:
Rotores Fiberlite:
- Los rotores de fibra de carbono ligeros reducen el tiempo de procesamiento dado que alcanzan valores de fuerza G superiores
- El diseño resistente a la corrosión y a la fatiga asegura la integridad estructural
- Los rotores tienen una garantía de 15 años y son compatibles con botellas y tubos Thermo Scientific™ Nalgene™ para obtener soluciones de centrifugación completas
Recomendada para:
Sedimentación de células y residuos celulares, precipitación de proteínas, purificación de plásmidos y obtención de líquidos fisiológicos para pruebas diagnósticas
Nota:
†El rendimiento puede variar según el modelo de centrífuga
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Rotor basculante de gran volumen Fiberlite H3-LV para la series Thermo Scientific Sorvall Legend XT y Multifuge X3 |
| Tipo | Rotor basculante |
| Capacidad | 28 placas estándar o bien 8 de pocillos profundos |
| RCF máx. | 1.840 x g |
| Vel. máx | 3.600 rpm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Multifuge X3/X3F y SL 40F |
| Ángulo | 90° |
| Biocontainment | Sí |